Tlačiť
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA 945.72 EUR
APOSPC11281-25G APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃NO
Mw: 219.204 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368741
Číslo CAS: 886762-84-1