Tlačiť
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-{[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperazine
PC11280-1G PC11280-25G PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA 58.08 EUR
APOSPC11280-1G APOSPC11280-25G APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Mw: 260.256 g/mol
Teplota varu: 82 °C (0.03 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368740
Číslo CAS: 868054-25-5