Tlačiť
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-[(Trifluoromethyl)thio]benzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzene, (4-(Chloromethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane, 4-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
PC11279-5G PC11279-25G PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA 69.8 EUR
APOSPC11279-5G APOSPC11279-25G APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃S
Mw: 226.646 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368739
Číslo CAS: 74483-45-7
OSN: 3261
ADR: 8 II