Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 124.75 EUR
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Teplota tavenia: 175…180 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08275291
Číslo CAS: 870777-32-5