Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 116.73 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631855
Číslo CAS: 84392-23-4
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III