Tlačiť
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-5-(2-fluorophenyl)furan
PC11151-250MG PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA 343.28 EUR
APOSPC11151-250MG APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₃
Mw: 206.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02221394
Číslo CAS: 353761-02-1