Tlačiť
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110111-1G PC110111-5G
APOSPC110111-1GEA 581.23 EUR
APOSPC110111-1G APOSPC110111-5G
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28059689
Číslo CAS: 1805663-68-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III