Tlačiť
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 191.07 EUR
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrFNO₃
Mw: 314.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25572662
Číslo CAS: 228728-06-1