Tlačiť
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 356.5 EUR
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₂NO₃
Mw: 253.202 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173415
Číslo CAS: 228728-82-3