Tlačiť
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110034-1G PC110034-250MG
APOSPC110034-1GEA 582.82 EUR
APOSPC110034-1G APOSPC110034-250MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₂NO₃
Mw: 225.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31563119
Číslo CAS: 185804-34-6