Tlačiť
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 249.15 EUR
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₆F₆N₂
Mw: 280.169 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407955
Číslo CAS: 154258-54-5