Tlačiť
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 364.51 EUR
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂S
Mw: 225.239 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29158206
Číslo CAS: 2090172-47-5