Tlačiť
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 821.1 EUR
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19690162
Číslo CAS: 1189757-54-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III