Tlačiť
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 596.87 EUR
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22480978
Číslo CAS: 1369869-39-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III