Tlačiť
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 434.61 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28505050
Číslo CAS: 1245457-01-5