Tlačiť
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 373.72 EUR
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Mw: 261.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29169138
Číslo CAS: 1648807-91-3