Tlačiť
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110016-1G PC110016-250MG
APOSPC110016-1GEA 237.13 EUR
APOSPC110016-1G APOSPC110016-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Mw: 261.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29169135
Číslo CAS: 2379918-55-3