Tlačiť
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 237.13 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Mw: 261.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29169131
Číslo CAS: 1609255-54-0