Tlačiť
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 755.06 EUR
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Mw: 261.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29058792
Číslo CAS: 1648807-88-8