Tlačiť
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 274.77 EUR
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Mw: 247.601 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200325
Číslo CAS: 2407339-49-3