Tlačiť
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 321.3 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Mw: 266.047 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200324
Číslo CAS: 2407339-48-2