Tlačiť
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 321.3 EUR
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Mw: 249.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200322
Číslo CAS: 693818-13-2