Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 122.57 EUR
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Teplota tavenia: 77…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368726
Číslo CAS: 403646-48-0