Tlačiť
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1076D-100MG PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA 225.83 EUR
APOSPC1076D-100MG APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₈FNO₂
Teplota tavenia: 186…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077450
Číslo CAS: 50885-01-3