Tlačiť
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 298.02 EUR
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂F₅IO
Mw: 323.987 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32066739
Číslo CAS: 2366994-14-9