Tlačiť
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 66.49 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
Mw: 276.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28738359
Číslo CAS: 1807078-27-8