Tlačiť
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10737-1G PC10737-250MG
APOSPC10737-1GEA 66.59 EUR
APOSPC10737-1G APOSPC10737-250MG
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec: C₉H₅F₇N₂O₃
Mw: 322.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32066747
Číslo CAS: 2366994-16-1