Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 745.84 EUR
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFINO₂
Mw: 345.892 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28739556
Číslo CAS: 1807173-41-6