Tlačiť
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 697.55 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₃FO₃S
Teplota varu: 84 °C (2 mm Hg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658062
Číslo CAS: 312-68-5