Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 111.51 EUR
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368724
Číslo CAS: 886763-17-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III