Tlačiť
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 226.72 EUR
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₁H₆ClFN₄
Mw: 248.644 g/mol
Teplota tavenia: 284…287 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606068
Číslo CAS: 1257535-23-1