Tlačiť
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10699-1G PC10699-250MG PC10699-5G
APOSPC10699-1GEA 31.17 EUR
APOSPC10699-1G APOSPC10699-250MG APOSPC10699-5G
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate
Vzorec: C₂₀H₁₅F₂O₂P
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28359690
Číslo CAS: 1449521-05-4