Tlačiť
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: ((Chlorodifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC10693-100MG PC10693-1G PC10693-250MG
APOSPC10693-100MGEA 43.32 EUR
APOSPC10693-100MG APOSPC10693-1G APOSPC10693-250MG
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Teplota tavenia: 31…34 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18253567
Číslo CAS: 930836-30-9