Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-Bromo-3-(hydroxymethyl) trifluoromethyl ether, [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC1069-1G PC1069-5G
APOSPC1069-1GEA 171.04 EUR
APOSPC1069-1G APOSPC1069-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Mw: 271.031 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368723
Číslo CAS: 886763-15-1