Tlačiť
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde, 4-Formyl-3-iodobenzotrifluoride
PC10680-1G PC10680-5G PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA 63.29 EUR
APOSPC10680-1G APOSPC10680-5G APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃IO
Mw: 300.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398121
Číslo CAS: 873006-01-0