Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-formylbenzotrifluoride, 3-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 618.13 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185384
Číslo CAS: 372120-55-3