Tlačiť
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 124.75 EUR
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₄S
Mw: 270.186 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00523745
Číslo CAS: 400-23-7