Tlačiť
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Diaminophenyl trifluoromethyl sulphone, 1,2-Diamino-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 238.73 EUR
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂S
Mw: 240.203 g/mol
Teplota tavenia: 109…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00491700
Číslo CAS: 2355-16-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III