Tlačiť
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 222.71 EUR
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O₂S
Mw: 250.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22628760
Číslo CAS: 1417341-55-9