Tlačiť
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 872.82 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉FN₂·ClH
Mw: 176.619 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17214195
Číslo CAS: 1257535-11-7