Tlačiť
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 638.49 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.126 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17214194
Číslo CAS: 1256806-43-5