Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-5-fluoro-2-methoxypyridine, 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 139.4 EUR
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Mw: 171.126 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972399
Číslo CAS: 884494-82-0