Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 149.81 EUR
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.591 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631544
Číslo CAS: 261951-93-3
OSN: 1760
ADR: 8 III