Tlačiť
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 371.44 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Teplota tavenia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368711
Číslo CAS: 887266-98-0
OSN: 3261
ADR: 8,III