Tlačiť
3,5-Difluorophenylthiourea
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 119.53 EUR
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Vzorec: C₇H₆F₂N₂S
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368707
Číslo CAS: 791594-33-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III