Tlačiť
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, [4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10461-1G PC10461-250MG PC10461-5G
APOSPC10461-1GEA 171.04 EUR
APOSPC10461-1G APOSPC10461-250MG APOSPC10461-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847130
Číslo CAS: 859027-06-8