Tlačiť
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 59.77 EUR
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368704
Číslo CAS: 887266-94-6