Tlačiť
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride, 1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 866.41 EUR
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Mw: 324.321 g/mol
Teplota tavenia: 131…133.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00588815
Číslo CAS: 117174-71-7