Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 135.58 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368698
Číslo CAS: 103994-89-4
OSN: 3265
ADR: 8,III