Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 106.3 EUR
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota varu: 100…112 °C (11 mm Hg)
Teplota tavenia: 43…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972690
Číslo CAS: 672-75-3
OSN: 3261
ADR: 8,III